Learn More
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
57.08 - 568.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 843663-18-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H5BFNO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 164.93 |
MDL-nummer | MFCD03411549 |
InChI Key | DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug |
PubChem CID | 2783130 |
IUPAC Name | (4-cyano-3-fluorophenyl)boronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
13488608
|
Thermo Scientific Acros
448710010 |
1 g |
57.08
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
13498608
|
Thermo Scientific Acros
448710050 |
5 g |
173.87
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
13408618
|
Thermo Scientific Acros
448710250 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
843663-18-3 | |
164.93 | |
DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N | |
2783130 | |
OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N |
C7H5BFNO2 | |
MFCD03411549 | |
4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug | |
(4-cyano-3-fluorophenyl)boronic acid |
Specificatie
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid | |
362°C to 366°C | |
Glass bottle | |
MFCD03411549 | |
DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N | |
(4-cyano-3-fluorophenyl)boronic acid | |
2783130 | |
97% |
843663-18-3 | |
97% | |
C7H5BFNO2 | |
4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug | |
OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N | |
164.93 | |
164.93 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/e
GHS Signal Word: Warning
- 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.