Learn More
4-Chlorobenzoylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
62.31 - 819.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS 4640-66-8
Moleculaire formule C9H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 179.603
MDL-nummer MFCD00051625
InChI Key JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-chlorobenzoylacetonitrile, 3-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 4-chlorophenacylcyanide, p-chlorophenacyl cyanide, 4-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-4-chloro-phenyl-3-oxo-propionitrile, 4-chlorobenzoylacetonitirle, zlchem 1256, pubchem12045, acmc-1akag
PubChem CID 138308
IUPAC Name 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11459503
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12364.06
5 g
62.31
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11469503
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12364.14
25 g
207.03
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11479503
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12364.22
100 g
819.08
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pharmaceutical Intermediates.
Solubility
Soluble in Dichloromethane, Ether, Ethyl Acetate and Methanol
Notes
Store at -20°C. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4640-66-8
179.603
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
138308
C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)Cl
C9H6ClNO
MFCD00051625
4-chlorobenzoylacetonitrile, 3-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 4-chlorophenacylcyanide, p-chlorophenacyl cyanide, 4-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-4-chloro-phenyl-3-oxo-propionitrile, 4-chlorobenzoylacetonitirle, zlchem 1256, pubchem12045, acmc-1akag
3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Specificatie
4-Chlorobenzoylacetonitrile
128°C to 132°C
MFCD00051625
4-chlorobenzoylacetonitrile, 3-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 4-chlorophenacylcyanide, p-chlorophenacyl cyanide, 4-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-4-chloro-phenyl-3-oxo-propionitrile, 4-chlorobenzoylacetonitirle, zlchem 1256, pubchem12045, acmc-1akag
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
138308
98%
4640-66-8
C9H6ClNO
743368
Soluble in Dichloromethane,Ether,Ethyl Acetate and Methanol
C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)Cl
179.603
179.61
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures