Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
27.64 - 300.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 104-88-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H5ClO |
Molecular Weight (g/mol) | 140.57 |
InChI Key | AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z |
PubChem CID | 7726 |
ChEBI | CHEBI:28105 |
IUPAC Name | 4-chlorobenzaldehyde |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10357560
|
Thermo Scientific Acros
150441000 |
100 g | Glass bottle |
27.64
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10397700
|
Thermo Scientific Acros
150442500 |
250 g | Glass bottle |
35.38
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10523701
|
Thermo Scientific Acros
150440010 |
1 kg | Glass bottle |
96.48
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11944801
|
Thermo Scientific Acros
150440050 |
5 kg | Plastic drum | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
104-88-1 | |
140.57 | |
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z | |
CHEBI:28105 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl |
C7H5ClO | |
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N | |
7726 | |
4-chlorobenzaldehyde |
Specificatie
4-Chlorobenzaldehyde | |
>46.0°C | |
1.1960g/mL | |
88°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClC6H4CHO | |
1.196 | |
Solubility in water: 935mg/l (20°C) | |
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl | |
140.57 | |
CHEBI:28105 | |
98% |
104-88-1 | |
White to Yellow | |
214.0°C | |
Authentic | |
C7H5ClO | |
07,235 | |
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z | |
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N | |
4-chlorobenzaldehyde | |
7726 | |
140.57 | |
Crystalline Mass |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-247-4
- 4-Chlorobenzaldehyde
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.