Learn More
4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
53.10 - 367.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 51294-75-8
Moleculaire formule C11H11BrN2
Molecular Weight (g/mol) 251.127
InChI Key GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10035962
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC48010CB
250 mg
53.10
250 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10797475
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC48010DA
1 g
145.00
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10644195
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC48010EA
10 g
367.00
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
51294-75-8
251.127
7039162
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
C11H11BrN2
GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole
Specificatie
4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
97%
4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
251.127
251.13
51294-75-8
C11H11BrN2
GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole
7039162
97%