Learn More
4-Bromo-1-butene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
70.45 - 395.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 5162-44-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H7Br |
Molecular Weight (g/mol) | 135 |
MDL-nummer | MFCD00000258 |
InChI Key | DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ |
PubChem CID | 21241 |
IUPAC Name | 4-bromobut-1-ene |
SMILES | C=CCCBr |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10523351
|
Thermo Scientific Acros
173550050 |
5 mL | Glass bottle |
70.45
5 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10533351
|
Thermo Scientific Acros
173550250 |
25 mL | Glass bottle |
240.20
25 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10543351
|
Thermo Scientific Acros
173550500 |
50 mL | Glass bottle |
395.97
50 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
5162-44-7 | |
135 | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
21241 | |
C=CCCBr |
C4H7Br | |
MFCD00000258 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
4-bromobut-1-ene |
Specificatie
4-Bromo-1-butene | |
5162-44-7 | |
100.0 | |
1.3300g/mL | |
1°C | |
98+% | |
BrCH2CH2CH=CH2 | |
MFCD00000258 | |
1.33 | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromobut-1-ene | |
21241 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
Brown to Colorless | |
98.0°C to 100.0°C | |
Authentic | |
C4H7Br | |
1.4595 to 1.4635 | |
01, I, 84 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
C=CCCBr | |
135 | |
135 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Highly flammable liquid and va
GHS P Statement
IF INHALED: If breathing is difficult,remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/pr
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-937-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Bromo-1-butene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.