Learn More
4'-Benzyloxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
53.06 - 498.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 54696-05-8
Moleculaire formule C15H14O2
Molecular Weight (g/mol) 226.275
MDL-nummer MFCD00017247
InChI Key MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
PubChem CID 245226
IUPAC Name 1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11473847
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18302.06
5 g
53.06
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11483847
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18302.14
25 g
158.79
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11493847
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18302.22
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
54696-05-8
226.275
MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
245226
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
C15H14O2
MFCD00017247
4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Specificatie
4'-Benzyloxyacetophenone
91°C to 92°C
MFCD00017247
4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
226.275
226.28
54696-05-8
C15H14O2
1912124
MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
245226
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures