Learn More
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine, Thermo Scientific™
41.90 - 166.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 485799-04-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C15H23BN2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 290.17 |
MDL-nummer | MFCD04039874 |
InChI Key | ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester |
PubChem CID | 2795363 |
IUPAC Name | 4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10611875
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17539DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
41.90
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11370577
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17539DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
166.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
485799-04-0 | |
290.17 | |
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N | |
2795363 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1 |
C15H23BN2O3 | |
MFCD04039874 | |
4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester | |
4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine |
Specificatie
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine | |
97% | |
MFCD04039874 | |
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N | |
4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine | |
2795363 | |
97% |
485799-04-0 | |
C15H23BN2O3 | |
4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1 | |
290.17 | |
290.17 |