Learn More
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%, Thermo Scientific Chemicals
35.68 - 105.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1073-13-8
Moleculaire formule C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00009695
InChI Key HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11450490
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
017162.03
1 g
35.68
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11383327
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
017162.06
5 g
105.53
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1073-13-8
124.18
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
136839
CC1(C)CCC(=O)C=C1
C8H12O
MFCD00009695
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Specificatie
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
0.944 g/mL
64°C (148°F)
MFCD00009695
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
CC1(C)CCC(=O)C=C1
124.18
124.18
Liquid
1073-13-8
73°C to 74°C (14 mmHg)
C8H12O
Air sensitive
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
136839
≥97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures