Learn More
3M™ Petroleum Sorbent Pads
Conveniently sized pads allow the user to quickly spread sorbent over and in the path of a spill. 3M™ Petroleum Sorbent Pads feature a low-profile design for easy placement in tight areas.
330.00
Specificatie
Kleur | Wit |
---|---|
Type | Pad voor petroleumabsorptie |
Voor gebruik met (toepassing) | Pad kan op een werkoppervlak worden gebruikt voor opvang van gemorste vloeistoffen of als doekje |
Afmetingen (L x B) | 19 x 17 inch (48.2 x 43.18 cm) |
Lengte (Engels) | 19 inch |
Produktcode | Merk | Inhoud (Engels) | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (Engels) | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10456532
|
3M™
7000088324 |
43.5 gallon | 164.66 l |
330.00
|
|
||||
Beschrijving
- For use in oil-only sorbent applications
- May be used on work surface in anticipation of a spill
- Ideal for use under docks, in shallow water, rocky shorelines, marshes and beaches
- 3M Catalog# HP156 , 3M Catalog# T151
Specificatie
Wit | |
Pad kan op een werkoppervlak worden gebruikt voor opvang van gemorste vloeistoffen of als doekje | |
19 inch | |
17 in. |
Pad voor petroleumabsorptie | |
19 x 17 inch (48.2 x 43.18 cm) | |
48.2 cm | |
43.18 cm |