Learn More
3M™ PAPR accupacks
Een assortiment batterijen voor het leveren van energie aan PAPR-systemen
Merk:  3M™ 7000144501
321.67 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15549305
  • 497.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Beschrijving
Beschrijving
  • Rechargeable battery packs
  • Lithium Ion
  • Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Compliance
NIOSH approved.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Lithium-ion
Battery Pack
Versaflo TR-600 PAPR Series
<3 hr.
0.918 kg
Blue, Gray
Supplying power for PAPR systems
TR-630
2 lb.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen