Learn More
3M™ PAPR accupacks
Een assortiment batterijen voor het leveren van energie aan PAPR-systemen
Merk: 3M™ 7100005643
290.14 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Rechargeable battery packs
- Lithium Ion
- Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Compliance
NIOSH approved.
Specificatie
8 to 12 hr. | |
Black | |
Voeding voor PAPR-systemen | |
TR-332 | |
2.4 lb. |
Lithium-ion | |
Lithiumion | |
Versaflo TR-300-serie PAPR's | |
<3.5 uur | |
1.077 kg |