Learn More
Fisherbrand™ Platte afgeschuinde mesjes, roestvrij staal 304
Get optimum precision every time when you use the Stainless Steel Flat Taper Blades. Made of nickel and stainless steel, the Fisherbrand™ Stainless Steel Flat Taper Blades are essential or all laboratory work.
Merk:  Fisherbrand™ 2123
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11786597
  • 31.20 / 5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Nickel and stainless steel spatulas
  • Chattaway 3.6mm barrel
  • Nickel and stainless micros 1.6mm barrel
  • Laboratory Flat Taper Blade
  • Stainless steel 304 spec
  • 18/8 non-magnetic, bright finish
  • Ideal for laboratory settings
  • Length = 90mm
  • Narrow end width = 15mm
  • Opposite end width = 25mm
Specificatie
Specificatie
5 per pak
Ja
Glanzende afwerking
– 196C tot 550 °C
150 mm
Sterile
Plat afgeschuind mesje
Ideaal voor steriele toepassingen
Roestvrij staal