Learn More
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine, 98%, Thermo Scientific™
123.62 - 411.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 768-31-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H11F3N |
Molecular Weight (g/mol) | 154.16 |
MDL-nummer | MFCD02183561 |
InChI Key | JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O |
Synoniem | 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl |
PubChem CID | 2760776 |
IUPAC Name | 3-(trifluoromethyl)piperidine |
SMILES | FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15204408
|
Thermo Scientific Acros
454820010 |
1 g |
123.62
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15214408
|
Thermo Scientific Acros
454820050 |
5 g | N/A | ||||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
768-31-0 | |
154.16 | |
JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O | |
2760776 | |
FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1 |
C6H11F3N | |
MFCD02183561 | |
3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl | |
3-(trifluoromethyl)piperidine |
Specificatie
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine | |
128.0°C to 130.0°C | |
Authentic | |
C6H11F3N | |
3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl | |
FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1 | |
154.16 | |
153.15 |
768-31-0 | |
28°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD02183561 | |
JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O | |
3-(trifluoromethyl)piperidine | |
2760776 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if inhaled.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rin
GHS Signal Word: Danger
- (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine, 98%
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.