Learn More
3-Tolylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
28.54 - 51.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 17933-03-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H9BO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 135.96 |
MDL-nummer | MFCD00040198 |
InChI Key | BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid |
PubChem CID | 2733950 |
IUPAC Name | (3-methylphenyl)boronic acid |
SMILES | CC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10778362
|
Thermo Scientific Acros
344420010 |
1 g | Glass bottle |
28.54
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10778552
|
Thermo Scientific Acros
344420050 |
5 g | Glass bottle |
51.05
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
17933-03-8 | |
135.96 | |
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N | |
2733950 | |
CC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C7H9BO2 | |
MFCD00040198 | |
3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid | |
(3-methylphenyl)boronic acid |
Specificatie
3-Tolylboronic acid | |
17933-03-8 | |
100.0 | |
Beige | |
97% | |
CH3C6H4B(OH)2 | |
3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid | |
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N | |
(3-methylphenyl)boronic acid | |
2733950 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
160.0°C to 162.0°C | |
Authentic | |
C7H9BO2 | |
MFCD00040198 | |
Solubility in water: +/- 2.5% in water. | |
CC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
135.96 | |
135.96 | |
Chunks and/or Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and kee
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Tolylboronic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.