Learn More
3-Phenylphenol, 90%, Thermo Scientific Chemicals
66.79 - 224.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 580-51-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C12H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 170.21 |
MDL-nummer | MFCD00002294 |
InChI Key | UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o |
PubChem CID | 11381 |
ChEBI | CHEBI:34338 |
IUPAC Name | 3-phenylphenol |
SMILES | OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10647474
|
Thermo Scientific Acros
417660050 |
5 g | Glass bottle |
66.79
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10567562
|
Thermo Scientific Acros
417660250 |
25 g | Glass bottle |
224.12
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
580-51-8 | |
170.21 | |
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N | |
11381 | |
3-phenylphenol |
C12H10O | |
MFCD00002294 | |
3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o | |
CHEBI:34338 | |
OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1 |
Specificatie
3-Phenylphenol | |
580-51-8 | |
100.0 | |
Beige-Yellow to White | |
Authentic | |
C12H10O | |
3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o | |
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N | |
3-phenylphenol | |
11381 | |
170.21 | |
Crystalline Powder and/or Chunks |
90% | |
88.0 | |
72.0°C to 80.0°C | |
300.0°C | |
88% min. (GC) | |
MFCD00002294 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine | |
OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1 | |
170.21 | |
CHEBI:34338 | |
90% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Phenylphenol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: [1,1'-Biphenyl]-3-ol