Learn More
3-Nitrophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
44.62 - 534.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS 554-84-7
Moleculaire formule C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007240
InChI Key RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC Name 3-nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10387780
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
172300100
10 g Glass bottle
44.62
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10531431
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
172300500
50 g Glass bottle
142.71
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11343433
Bekijk documenten
Thermo Scientific
172302500
250 g Glass bottle
534.66
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
554-84-7
139.11
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
11137
3-nitrophenol
C6H5NO3
MFCD00007240
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
CHEBI:34346
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specificatie
3-Nitrophenol
94.0°C to 98.0°C
1.4900g/mL
Authentic
C6H5NO3
MFCD00007240
15,6706
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenol
11137
139.11
Crystalline Powder
554-84-7
Yellow to Brown
194.0°C (70.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
O2NC6H4OH
06,222
1.49
Solubility in water: 13.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble 700g/L in ethanol (20°C),soluble in benzene,diethyl ether,alcohol,,hot and diluted solutions,insoluble in petroleum ehter
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
139.11
CHEBI:34346
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear prote
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-073-5
Productidentificatie
  • 3-Nitrophenol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.