Learn More
3-Hydroxy-2-naphthoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
40.70 - 101.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 92-70-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C11H8O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 188.182 |
MDL-nummer | MFCD00004103 |
InChI Key | ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons |
PubChem CID | 7104 |
ChEBI | CHEBI:80383 |
IUPAC Name | 3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11489486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19214.30 |
250 g |
40.70
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11479486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19214.0B |
1000 g |
101.51
1000 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
92-70-6 | |
188.182 | |
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N | |
7104 | |
3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid |
C11H8O3 | |
MFCD00004103 | |
3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons | |
CHEBI:80383 | |
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O |
Specificatie
3-Hydroxy-2-naphthoic acid | |
218°C to 222°C | |
C11H8O3 | |
744100 | |
3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons | |
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O | |
188.182 | |
CHEBI:80383 | |
98% |
92-70-6 | |
220°C (428°F) | |
MFCD00004103 | |
14,4835 | |
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid | |
7104 | |
188.18 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-180-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QL1755000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.