Learn More
3-Furaldehyde, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
28.14 - 261.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS 498-60-2
Moleculaire formule C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.08
InChI Key AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
PubChem CID 10351
ChEBI CHEBI:87609
IUPAC Name furan-3-carbaldehyde
SMILES C1=COC=C1C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11327631
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
393260010
1 g Glass bottle
28.14
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11956171
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
393260050
5 g Glass bottle
81.71
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11966171
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
393260250
25 g Glass bottle
261.30
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
498-60-2
96.08
3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
CHEBI:87609
C1=COC=C1C=O
C5H4O2
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
10351
furan-3-carbaldehyde
Specificatie
3-Furaldehyde
97.5
Yellow to Brown
145.0°C
Authentic
C5H4O2
1.15
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
furan-3-carbaldehyde
10351
96.08
Liquid
498-60-2
100.0
1.1500g/mL
48°C
97.5% min. (GC)
1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
C1=COC=C1C=O
96.08
CHEBI:87609
98%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable f
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.- No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathi
Product Identifier
  • 3-Furaldehyde
Signal Word
  • Waarschuwing
Hazard Category
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Precautionary Statement
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.