Learn More
3-Fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
30.85 - 216.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS 768-35-4
Moleculaire formule C6H6BFO2
Molecular Weight (g/mol) 139.92
MDL-nummer MFCD00236042
InChI Key KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733986
IUPAC Name (3-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10526261
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
345640010
1 g Glass bottle
30.85
1 gram
10683172
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
345640050
5 g Glass bottle
59.40
5 gram
10297503
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
345640250
25 g Glass bottle
216.08
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
768-35-4
139.92
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
2733986
OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
C6H6BFO2
MFCD00236042
3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
(3-fluorophenyl)boronic acid
Specificatie
3-Fluorophenylboronic acid
96.0
211.0°C to 212.0°C
Authentic
C6H6BFO2
MFCD00236042
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and thf
OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
139.92
139.92
Crystalline Powder
768-35-4
100.0
White
97%
FC6H4B(OH)2
3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
(3-fluorophenyl)boronic acid
2733986
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 3-Fluorophenylboronic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.