Learn More
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 99%, Thermo Scientific Chemicals
40.40 - 227.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 5323-87-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H12O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 140.18 |
MDL-nummer | MFCD00001580 |
InChI Key | JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone |
PubChem CID | 79216 |
IUPAC Name | 3-ethoxycyclohex-2-en-1-one |
SMILES | CCOC1=CC(=O)CCC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10509430
|
Thermo Scientific Acros
117880100 |
10 g | Glass bottle |
40.40
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10614962
|
Thermo Scientific Acros
117880250 |
25 g | Glass bottle |
76.78
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10167563
|
Thermo Scientific Acros
117881000 |
100 g | Glass bottle |
227.13
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
5323-87-5 | |
140.18 | |
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N | |
79216 | |
CCOC1=CC(=O)CCC1 |
C8H12O2 | |
MFCD00001580 | |
3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone | |
3-ethoxycyclohex-2-en-1-one |
Specificatie
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one | |
98.5 | |
Peach to White | |
76°C to 78°C (1.0 mmHg) | |
Authentic | |
C8H12O2 | |
1.5030 to 1.505 | |
1.04 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CCOC1=CC(=O)CCC1 | |
140.18 | |
140.18 | |
Crystalline Powder |
5323-87-5 | |
100.0 | |
1.0400g/mL | |
107°C | |
98.5% min. (GC) | |
C2H5OC6H7(=O) | |
MFCD00001580 | |
3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone | |
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-ethoxycyclohex-2-en-1-one | |
79216 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 226-190-7
Productidentificatie
- 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one