Learn More
3-Dimethylaminopropylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
22.21 - 153.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS 109-55-7
Moleculaire formule C5H14N2
Molecular Weight (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008216
InChI Key IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC Name N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
SMILES CN(C)CCCN
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10234240
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
115902500
250 mL Glass bottle
22.21
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10040730
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
115900010
1 L Glass bottle
45.05
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10347483
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
115900025
2.5 L Glass bottle
87.80
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10167693
Bekijk documenten
Thermo Scientific
115900050
5 L Metal drum
153.77
5 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
109-55-7
102.18
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
7993
CN(C)CCCN
C5H14N2
MFCD00008216
3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
Specificatie
3-Dimethylaminopropylamine
98.5
-60.0°C
133.0°C
Authentic
C5H14N2
1.4340 to 1.4360
04, III, 554
0.81
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
CN(C)CCCN
102.18
1.6 mPa.s (20°C)
99%
109-55-7
100.0
0.8100g/mL
32°C
98.5% min. (GC)
(CH3)2N(CH2)3NH2
MFCD00008216
01,274
3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
7993
102.18
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-680-9
Productidentificatie
  • 3-Dimethylaminopropylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.