Learn More
3-Chloropyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
60.60 - 174.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 626-60-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H4ClN |
Molecular Weight (g/mol) | 113.54 |
MDL-nummer | MFCD00006375 |
InChI Key | PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine |
PubChem CID | 12287 |
IUPAC Name | 3-chloropyridine |
SMILES | ClC1=CC=CN=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10162230
|
Thermo Scientific Acros
110020250 |
25 mL | Glass bottle |
60.60
25 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10494935
|
Thermo Scientific Acros
110021000 |
100 mL | Glass bottle |
174.87
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
626-60-8 | |
113.54 | |
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N | |
12287 | |
ClC1=CC=CN=C1 |
C5H4ClN | |
MFCD00006375 | |
pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine | |
3-chloropyridine |
Specificatie
3-Chloropyridine | |
98.5 | |
Colorless to Yellow | |
147.0°C to 150.0°C | |
Authentic | |
C5H4ClN | |
1.5310 to 1.5340 | |
20, 230 | |
pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine | |
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloropyridine | |
12287 | |
99% |
626-60-8 | |
100.0 | |
1.1900g/mL | |
66°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C5H4N)Cl | |
MFCD00006375 | |
1.19 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C) | |
ClC1=CC=CN=C1 | |
113.54 | |
113.55 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physicia
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 210-955-7
- 3-Chloropyridine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.