Learn More
3-Chloroanisole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
57.29 - 188.94
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2845-89-8
Moleculaire formule C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00000591
InChI Key YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
PubChem CID 17833
IUPAC Name 1-chloro-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(=CC=C1)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11443567
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17327.18
50 g
57.29
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11453567
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17327.30
250 g
188.94
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2845-89-8
142.582
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
17833
COC1=CC(=CC=C1)Cl
C7H7ClO
MFCD00000591
3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
1-chloro-3-methoxybenzene
Specificatie
3-Chloroanisole
1.168
73°C (163°F)
1.536
2041497
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-3-methoxybenzene
17833
≥98%
2845-89-8
192°C to 194°C
C7H7ClO
MFCD00000591
3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
COC1=CC(=CC=C1)Cl
142.582
142.59
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 220-642-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures