Learn More
3-Butenylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
117.59 - 403.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2524-49-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H9N |
Molecular Weight (g/mol) | 71.12 |
MDL-nummer | MFCD03425859 |
InChI Key | ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene |
PubChem CID | 443732 |
ChEBI | CHEBI:31108 |
IUPAC Name | but-3-en-1-amine |
SMILES | NCCC=C |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15204428
|
Thermo Scientific Acros
455050010 |
1 g |
117.59
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15214428
|
Thermo Scientific Acros
455050050 |
5 g |
403.01
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
2524-49-4 | |
71.12 | |
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N | |
443732 | |
but-3-en-1-amine |
C4H9N | |
MFCD03425859 | |
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene | |
CHEBI:31108 | |
NCCC=C |
Specificatie
3-Butenylamine | |
83.0°C | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
H2C=CH(CH2)2NH2 | |
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene | |
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N | |
but-3-en-1-amine | |
443732 | |
71.12 |
2524-49-4 | |
−5°C | |
96% min. (GC) | |
C4H9N | |
MFCD03425859 | |
Solubility in water: soluble. | |
NCCC=C | |
71.12 | |
CHEBI:31108 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN (or ha
GHS Signal Word: Danger
- 3-Butenylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.