Learn More
3-Bromothiophene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
104.52 - 1088.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 872-31-1
Moleculaire formule C4H3BrS
Molecular Weight (g/mol) 163.03
MDL-nummer MFCD00005464
InChI Key XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
IUPAC Name 3-bromothiophene
SMILES BrC1=CSC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10346980
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147800250
25 mL Glass bottle
104.52
25 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10235100
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147801000
100 mL Glass bottle
278.39
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11996801
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147805000
500 mL Glass bottle
1088.42
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
872-31-1
163.03
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
13383
BrC1=CSC=C1
C4H3BrS
MFCD00005464
3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
3-bromothiophene
Specificatie
3-Bromothiophene
Colorless to Yellow
158.0°C
Authentic
C4H3BrS
MFCD00005464
3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophene
13383
97%
872-31-1
1.7400g/mL
56°C
96% min. (GC)
1.5905 to 1.5925
1.74
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,slightly soluble in chloroform
BrC1=CSC=C1
163.03
163.03
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal in contact with skin.
Causes skin irritation.
Fatal if inhaled.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes serious eye irritation.
Toxic if swallowed.
May cause respiratory irr
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-821-3
Recommended Storage : Product may darken on storage
Productidentificatie
  • 3-Bromothiophene
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.