Learn More
3-Bromo-2-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
82.10 - 230.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14903-90-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H3BrO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 190.98 |
MDL-nummer | MFCD00092761 |
InChI Key | UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 605479 |
IUPAC Name | 3-bromofuran-2-carboxylic acid |
SMILES | C1=COC(=C1Br)C(=O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10566704
|
Thermo Scientific Maybridge
CC67201CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
82.10
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10441884
|
Thermo Scientific Maybridge
CC67201DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
230.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
14903-90-3 | |
190.98 | |
UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromofuran-2-carboxylic acid |
C5H3BrO3 | |
MFCD00092761 | |
605479 | |
C1=COC(=C1Br)C(=O)O |
Specificatie
3-Bromo-2-furoic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00092761 | |
UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromofuran-2-carboxylic acid | |
605479 | |
97% |
14903-90-3 | |
100.0 | |
C5H3BrO3 | |
3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo | |
C1=COC(=C1Br)C(=O)O | |
190.98 | |
190.98 |