Learn More
3-Bromo-2-butanone, 95%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
34.47 - 93.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS 814-75-5
Moleculaire formule C4H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 151
MDL-nummer MFCD00013538
InChI Key BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
IUPAC Name 3-bromobutan-2-one
SMILES CC(C(=O)C)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10687654
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
402910010
1 g Glass bottle
34.47
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10381581
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
402910050
5 g Glass bottle
93.87
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
814-75-5
151
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
13142
CC(C(=O)C)Br
C4H7BrO
MFCD00013538
3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
3-bromobutan-2-one
Specificatie
3-Bromo-2-butanone
814-75-5
100.0
1.4380g/mL
51°C
94% min. (GC)
CH3COCHBrCH3
MFCD00013538
3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
CC(C(=O)C)Br
1% max. magnesium oxide
13142
95%
95%
94.0
Yellow to Brown
36.0°C (11.0 mmHg)
Authentic
C4H7BrO
1.4580 to 1.4600
1.438
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
3-bromobutan-2-one
151
151
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to f
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-404-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EL7005000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 3-Bromo-2-butanone, stabilized
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.