Learn More
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
84.82 - 778.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 41459-42-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H5Br2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 244.89 |
MDL-nummer | MFCD00010643 |
InChI Key | QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid |
PubChem CID | 318915 |
IUPAC Name | 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid |
SMILES | [O-]C(=O)C(CBr)CBr |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11454177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19630.06 |
5 g |
84.82
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11464177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19630.14 |
25 g |
270.35
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11474177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19630.22 |
100 g |
778.88
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
Solubility
Soluble in acetic acid.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
Chemische identificatiekenmerken
41459-42-1 | |
244.89 | |
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M | |
318915 | |
[O-]C(=O)C(CBr)CBr |
C4H5Br2O2 | |
MFCD00010643 | |
3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid | |
3-bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid |
Specificatie
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid | |
98°C to 101°C | |
MFCD00010643 | |
3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid | |
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M | |
3-bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid | |
318915 | |
98% |
41459-42-1 | |
C4H5Br2O2 | |
UN3261 | |
Soluble in acetic acid. | |
[O-]C(=O)C(CBr)CBr | |
244.89 | |
245.91 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid