Learn More
3-(BOC-amino)-1-propanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
55.48 - 183.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 58885-58-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H17NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 175.23 |
MDL-nummer | MFCD00191883 |
InChI Key | XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester |
PubChem CID | 3838134 |
IUPAC Name | tert-butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10143394
|
Thermo Scientific Acros
399800100 |
10 mL |
55.48
10 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10214684
|
Thermo Scientific Acros
399800500 |
50 mL |
183.92
50 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
58885-58-8 | |
175.23 | |
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N | |
3838134 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCO |
C8H17NO3 | |
MFCD00191883 | |
3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester | |
tert-butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate |
Specificatie
3-(BOC-amino)-1-propanol | |
96% min. (GC) | |
Glass Bottle | |
MFCD00191883 | |
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCO | |
175.23 | |
3838134 | |
97% |
58885-58-8 | |
C8H17NO3 | |
HO(CH2)3NHCO2C(CH3)3 | |
3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester | |
1.0250g/mL | |
tert-butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate | |
109°C | |
175.23 | |
1.025 |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- 3-(BOC-amino)-1-propanol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.