Learn More
3-Aminosalicylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
42.91 - 363.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS 570-23-0
Moleculaire formule C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00010299
InChI Key IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
IUPAC Name 3-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10753334
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
225260500
50 mg Glass bottle
42.91
50 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10338600
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
225262500
250 mg Glass bottle
130.65
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10073623
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
225260010
1 g Glass bottle
363.81
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
570-23-0
153.14
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
68443
C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
C7H7NO3
MFCD00010299
3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
3-amino-2-hydroxybenzoic acid
Specificatie
3-Aminosalicylic acid
570-23-0
100.0
Beige to Gray-Green
96% min. (HPLC)
MFCD00010299
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol
C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
153.14
153.14
Powder
97%
96.0
240.0°C
Authentic
C7H7NO3
3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-hydroxybenzoic acid
68443
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-328-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 3-Aminosalicylic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.