Learn More
3'-Aminoacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
36.18 - 322.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 99-03-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 135.17 |
MDL-nummer | MFCD00007796 |
InChI Key | CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino |
PubChem CID | 7417 |
IUPAC Name | 1-(3-aminophenyl)ethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11474144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12503.18 |
50 g |
36.18
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11484144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12503.30 |
250 g |
109.55
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11464144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12503.0B |
1000 g |
322.61
1000 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
99-03-6 | |
135.17 | |
CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N | |
7417 | |
CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1 |
C8H9NO | |
MFCD00007796 | |
3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino | |
1-(3-aminophenyl)ethanone |
Specificatie
3'-Aminoacetophenone | |
94°C to 98°C | |
C8H9NO | |
386009 | |
3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino | |
CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1 | |
135.17 | |
135.17 |
99-03-6 | |
289°C to 291°C | |
MFCD00007796 | |
14,413 | |
CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-aminophenyl)ethanone | |
7417 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-722-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AM5800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures