Learn More
3-Amino-6-morpholinopyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
139.70 - 402.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 66346-91-6
Moleculaire formule C8H12N4O
Molecular Weight (g/mol) 180.21
InChI Key IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
PubChem CID 13114295
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridazin-3-amine
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11996641
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
433270010
1 g
139.70
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11916651
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
433270050
5 g
402.00
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
66346-91-6
180.21
6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
6-morpholin-4-ylpyridazin-3-amine
C8H12N4O
IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
13114295
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Specificatie
3-Amino-6-morpholinopyridazine
96.0
181°C to 183°C
Authentic
Glass Bottle
6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
180.21
180.21
Crystalline Powder or Powder
66346-91-6
100.0
White to Yellow
96% min. (HPLC)
C8H12N4O
IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
6-morpholin-4-ylpyridazin-3-amine
13114295
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.