Learn More
3-Acetylthiophene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
99.29 - 1412.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1468-83-3
Moleculaire formule C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.17
MDL-nummer MFCD00005468
InChI Key RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
IUPAC Name 1-thiophen-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11408943
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11078.09
10 g
99.29
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11418943
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11078.18
50 g
315.57
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11428943
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11078.30
250 g
1412.03
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1468-83-3
126.17
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
15116
CC(=O)C1=CSC=C1
C6H6OS
MFCD00005468
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
1-thiophen-3-ylethanone
Specificatie
3-Acetylthiophene
58°C to 61°C
C6H6OS
UN2811
Light sensitive
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
1-thiophen-3-ylethanone
15116
98%
1468-83-3
208°C to 210°C
MFCD00005468
107241
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
CC(=O)C1=CSC=C1
126.17
126.18
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H331-H302-H312
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-996-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold