Learn More
3-Acetylindole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
37.29 - 472.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 703-80-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 159.188 |
MDL-nummer | MFCD00005626 |
InChI Key | VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one |
PubChem CID | 12802 |
IUPAC Name | 1-(1H-indol-3-yl)ethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11483317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16221.06 |
5 g |
37.29
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11493317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16221.14 |
25 g |
128.64
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11403327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16221.22 |
100 g |
472.35
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
703-80-0 | |
159.188 | |
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N | |
12802 | |
CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21 |
C10H9NO | |
MFCD00005626 | |
3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one | |
1-(1H-indol-3-yl)ethanone |
Specificatie
3-Acetylindole | |
186°C to 192°C | |
MFCD00005626 | |
3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one | |
CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21 | |
159.188 | |
159.19 |
703-80-0 | |
C10H9NO | |
122579 | |
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1H-indol-3-yl)ethanone | |
12802 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 211-875-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OB4520000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures