Learn More
3,5-Dichlorophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
95.07 - 312.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 591-35-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H4Cl2O |
Molecular Weight (g/mol) | 163 |
MDL-nummer | MFCD00002259 |
InChI Key | VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624 |
PubChem CID | 11571 |
IUPAC Name | 3,5-dichlorophenol |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10776192
|
Thermo Scientific Acros
113610100 |
10 g | Glass bottle |
95.07
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10145583
|
Thermo Scientific Acros
113610500 |
50 g | Glass bottle |
312.56
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
591-35-5 | |
163 | |
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N | |
11571 | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002259 | |
phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624 | |
3,5-dichlorophenol |
Specificatie
3, 5-Dichlorophenol | |
98.5 | |
64°C to 68°C | |
233°C | |
98.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3OH | |
06, 190 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O | |
163 | |
163 | |
Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass |
591-35-5 | |
100.0 | |
Yellow to Brown | |
Authentic | |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002259 | |
phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624 | |
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dichlorophenol | |
11571 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-714-9
- 3,5-Dichlorophenol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.