Learn More
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
51.26 - 909.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 54970-72-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H3Cl2NaO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 265.036 |
MDL-nummer | MFCD00009798 |
InChI Key | NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt |
PubChem CID | 3085077 |
IUPAC Name | sodium;3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11479602
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10732.09 |
10 g |
51.26
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11489602
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10732.18 |
50 g |
200.00
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11499602
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10732.30 |
250 g |
909.53
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
54970-72-8 | |
265.036 | |
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M | |
3085077 | |
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+] |
C6H3Cl2NaO4S | |
MFCD00009798 | |
sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt | |
sodium;3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate |
Specificatie
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt | |
>300°C | |
MFCD00009798 | |
sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt | |
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+] | |
265.036 | |
265.05 |
54970-72-8 | |
C6H3Cl2NaO4S | |
3640643 | |
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate | |
3085077 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 259-416-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt