Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
89.04 - 151.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS 20857-47-0
Moleculaire formule C7H3F6N
Molecular Weight (g/mol) 215.098
MDL-nummer MFCD00128904
InChI Key RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778311
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11318756
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19447.MD
250 mg
89.04
250 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11308756
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19447.03
1 g
151.76
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
20857-47-0
215.098
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
C7H3F6N
MFCD00128904
2778311
C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specificatie
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
35°C to 38°C
>100°C (212°F)
MFCD00128904
3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
215.098
215.1
20857-47-0
117°C to 118°C
C7H3F6N
1684576
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
2778311
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures