Learn More
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 99+%, predominantly trans isomer, Thermo Scientific Chemicals
33.76 - 283.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 331-39-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H8O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
InChI Key | QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N |
Synoniem | caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid |
PubChem CID | 689043 |
ChEBI | CHEBI:16433 |
IUPAC Name | (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10438640
|
Thermo Scientific Acros
114930050 |
5 g | Glass bottle |
33.76
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10745181
|
Thermo Scientific Acros
114930250 |
25 g | Glass bottle |
104.52
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11955091
|
Thermo Scientific Acros
114931000 |
100 g | Glass bottle |
283.41
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
331-39-5 | |
180.16 | |
caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid | |
CHEBI:16433 | |
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O |
C9H8O4 | |
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N | |
689043 | |
(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid |
Specifications
3, 4-Dihydroxycinnamic acid | |
99.0 | |
194.0°C to 198.0°C | |
Authentic | |
C9H8O4 | |
10,436 | |
caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid | |
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N | |
(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid | |
689043 | |
180.16 | |
Powder |
331-39-5 | |
100.0 | |
Green-Yellow to Yellow | |
99+% | |
(HO)2C6H3CH=CHCO2H | |
15,1638 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in cold alcohol | |
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O | |
180.16 | |
CHEBI:16433 | |
99+% |
Safety and Handling
GHS H Statement
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and kee
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 206-361-2
- 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signal Word
- Waarschuwing
Hazard Category
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Precautionary Statement
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.