Learn More
3,4-Diaminopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
82.41 - 295.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 54-96-6
Moleculaire formule C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006401
InChI Key OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
PubChem CID 5918
IUPAC Name pyridine-3,4-diamine
SMILES C1=CN=CC(=C1N)N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10346320
Bekijk documenten
Thermo Scientific
112390050
5 g Glass bottle
82.41
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10542364
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
112390250
25 g Glass bottle
295.47
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
54-96-6
109.13
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
5918
C1=CN=CC(=C1N)N
C5H7N3
MFCD00006401
3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
pyridine-3,4-diamine
Specificatie
3, 4-Diaminopyridine
97.5
216°C to 221°C
240°C
97.5% min. (GC)
(C5H3N)(NH2)2
22, II, 395
3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
pyridine-3,4-diamine
5918
98%
54-96-6
100.0
Brown to Brown-Gray
Authentic
C5H7N3
MFCD00006401
15, 398
Solubility in water: 24g/L (20°C)
C1=CN=CC(=C1N)N
109.13
109.13
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-220-9
Recommended Storage : Product darkens on storage
Productidentificatie
  • 3,4-Diaminopyridine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.