Learn More
3-(4,5-Dimethyl-2-thazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, ∽98%, MP Biomedicals™
91.50 - 682.00
Chemische Identifikatoren
CAS 298-93-1
Moleculaire formule C18H16BrN5S
Molecular Weight (g/mol) 414.33
MDL-nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI Key AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synoniem thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Aantal Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aantal Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399079
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0210222701
1 g
91.50
21 gram
11319089
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0210222710
10 g
682.00
10 gram
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
298-93-1
414.33
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
64965
[Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C18H16BrN5S
MFCD00011964,MFCD00066662
thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
CHEBI:53233
Spezifikation
3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Orange-Yellow
MFCD00011964,MFCD00066662
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole;bromide
64965
414.32
Crystalline Powder
298-93-1
C18H16BrN5S
thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
[Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
414.33
CHEBI:53233
∼98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Signalwort
  • Waarschuwing
Gefahrenkategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Sicherheitshinweis
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Bevat: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium Bromide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt