Learn More
3,3-Dimethylacryloyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
33.06 - 100.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS 3350-78-5
Moleculaire formule C5H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 118.56
MDL-nummer MFCD00000730
InChI Key BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
PubChem CID 102394
IUPAC Name 3-methylbut-2-enoyl chloride
SMILES CC(C)=CC(Cl)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10387880
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
179730050
5 g Glass bottle
33.06
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10153860
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
179730250
25 g Glass bottle
100.20
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3350-78-5
118.56
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
102394
CC(C)=CC(Cl)=O
C5H7ClO
MFCD00000730
3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
3-methylbut-2-enoyl chloride
Specificatie
3, 3-Dimethylacryloyl chloride
3350-78-5
100.0
1.0600g/mL
51°C
96% min. (GC)
(CH3)2C=CHCOCl
MFCD00000730
1.06
Solubility in water: reacts
CC(C)=CC(Cl)=O
118.56
118.56
Liquid
97%
96.0
Colorless to Yellow
145.0°C to 147.0°C
Authentic
C5H7ClO
1.4750 to 1.4780
02, 433
3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
3-methylbut-2-enoyl chloride
102394
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 222-109-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Product may darken on storage
Productidentificatie
  • 3,3-Dimethylacryloyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.