Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
59.60 - 517.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 892502-09-9
Moleculaire formule C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
InChI Key JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC Name 3-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10662475
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC56114CB
250 mg
59.60
250 mg
10759595
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC56114DA
1 g
161.00
1 gram
10471694
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC56114DE
5 g
517.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
892502-09-9
173.219
3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
3-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
C10H11N3
JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
6485349
C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Specificatie
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
97%
3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
173.219
173.22
892502-09-9
C10H11N3
JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
3-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
6485349
97%