Learn More
Endecotts™ Roestvrijstalen frame met testzeven van draadgaas, diameter200mm
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Merk:  Endecotts™ 200SIW28.0
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11577444
  • 139.41 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Stainless steel precision frame (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specificatie
Specificatie
1 Ea.
Test Sieve
Roestvrij staal
Voor alle soorten laboratoriumbemonstering en analyses van partikelgrootte
Roestvrij staal
28 mm
Vereisten voor ISO 3310-1 en 2, ASTM, BSI
50 mm
200 mm
Stainless Steel
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen