Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
152.76 - 1435.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2916-68-9
Moleculaire formule C5H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 118.25
MDL-nummer MFCD00002825
InChI Key ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC Name 2-trimethylsilylethanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10410681
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
210480100
10 mL Glass bottle
152.76
10 ml
10512364
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
210480500
50 mL Glass bottle
612.05
50 ml
11995811
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
210482500
250 mL Glass Bottle
1435.14
250 ml
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2916-68-9
118.25
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
18013
C[Si](C)(C)CCO
C5H14OSi
MFCD00002825
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
2-trimethylsilylethanol
Specificatie
2-(Trimethylsilyl)ethanol
98.5
Colorless
71.0°C to 73.0°C (35.0 mmHg)
Authentic
C5H14OSi
1.4235 to 1.4255
0.825
Solubility in water: soluble in water
C[Si](C)(C)CCO
118.25
118.25
Liquid
2916-68-9
100.0
0.8250g/mL
50°C
99%
(CH3)3SiCH2CH2OH
MFCD00002825
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilylethanol
18013
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 220-844-5
Productidentificatie
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.