Learn More
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
157.00 - 528.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 154630-93-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H10F3N |
Molecular Weight (g/mol) | 153.15 |
InChI Key | NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine |
PubChem CID | 11263608 |
IUPAC Name | 2-(trifluoromethyl)piperidine |
SMILES | C1CCNC(C1)C(F)(F)F |
Description
Chemical Identifiers
154630-93-0 | |
153.15 | |
2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine | |
2-(trifluoromethyl)piperidine |
C6H10F3N | |
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N | |
11263608 | |
C1CCNC(C1)C(F)(F)F |
Specifications
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine | |
64.0°C (182.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H10F3N | |
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluoromethyl)piperidine | |
11263608 | |
97% |
154630-93-0 | |
25°C | |
96% min. (GC) | |
2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine | |
C1CCNC(C1)C(F)(F)F | |
153.15 | |
153.15 |
Safety and Handling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Hazard Statement
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Precautionary Statement
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.