Learn More
2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester, 50-70%, see CofA for exact com, Thermo Scientific Chemicals
34.77 - 186.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C15H17BN2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 268.12 |
MDL-nummer | MFCD06798116 |
InChI Key | FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol |
PubChem CID | 49761666 |
SMILES | C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11966001
|
Thermo Scientific Acros
439890010 |
1 g | Glass bottle |
34.77
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11986001
|
Thermo Scientific Acros
439890050 |
5 g | Glass bottle |
104.52
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11996001
|
Thermo Scientific Acros
439890100 |
10 g | Glass bottle |
186.93
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0 | |
268.12 | |
FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N | |
49761666 |
C15H17BN2O2 | |
MFCD06798116 | |
2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol | |
C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Specificatie
2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester | |
>300°C | |
Authentic | |
MFCD06798116 | |
FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N | |
6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane;propan-2-ol | |
49761666 | |
50-70%,see CofA for exact com | |
Powder |
662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0 | |
White | |
C15H17BN2O2 | |
2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol | |
C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
268.12 | |
268.13 | |
Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves
GHS Signal Word: Warning
- 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.