Learn More
2-Propylpentanoic acid, sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
36.38 - 116.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1069-66-5 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00078604 |
InChI Key | AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin |
PubChem CID | 16760703 |
ChEBI | CHEBI:9925 |
IUPAC Name | sodium;2-propylpentanoate |
SMILES | CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10077682
|
Thermo Scientific Acros
271830050 |
5 g |
36.38
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10466573
|
Thermo Scientific Acros
271830250 |
25 g |
116.58
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1069-66-5 | |
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M | |
16760703 | |
sodium;2-propylpentanoate |
MFCD00078604 | |
sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin | |
CHEBI:9925 | |
CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] |
Specificatie
2-Propylpentanoic acid, sodium salt | |
1069-66-5 | |
100.0 | |
White | |
98% | |
C8H15NaO2 | |
MFCD00078604 | |
sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin | |
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;2-propylpentanoate | |
16760703 | |
166.2 | |
Fine Powder |
98% | |
97.5 | |
>300.0°C | |
Authentic | |
Glass bottle | |
(CH3CH2CH2)2CHCOONa | |
15, 10099 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] | |
166.2 | |
CHEBI:9925 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May damage the unborn child.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protec
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-961-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YV7876000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.