Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ LC-MS
66.03 - 495.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
MDL-nummer | MFCD00011674 |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC Name | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15664730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-1L |
1 L |
66.03
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15674730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-2.5L |
2.5 L |
151.86
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15694730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-6X1L |
6 x 1 L |
344.50
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15684730
|
Honeywell-Chromasolv
34965-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
495.62
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
Chemische identificatiekenmerken
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specificatie
2-Propanol | |
Colorless | |
0.02 | |
750°F | |
(CH3)2CHOH | |
44 mmHg (25°C), 33 mmHg (20°C) | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
LC-MS CHROMASOLV™ |
67-63-0 | |
0.785g/mL at 25°C | |
12°C (53.6°F) | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
UN1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.9% |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 2-Propanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: propan-2-ol