Learn More
2-Phenoxyethyl bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
44.32 - 411.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS 589-10-6
Moleculaire formule C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.063
MDL-nummer MFCD00000234
InChI Key JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC Name 2-bromoethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11444547
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.14
25 g
44.32
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11454547
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.22
100 g
126.63
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11464547
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.36
500 g
411.05
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4′-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-piperidin]-2(1H)-ones.
Solubility
Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
589-10-6
201.063
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
68526
C1=CC=C(C=C1)OCCBr
C8H9BrO
MFCD00000234
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
2-bromoethoxybenzene
Specificatie
2-Phenoxyethyl bromide
31°C to 35°C
135°C to 137°C (20 mmHg)
C8H9BrO
508290
Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
C1=CC=C(C=C1)OCCBr
201.063
201.07
589-10-6
1.35
65°C (149°F)
MFCD00000234
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoethoxybenzene
68526
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-634-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 2-Phenoxyethyl bromide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: (2-bromoethoxy)benzene