Learn More
2-Nitrobenzaldehyde, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
51.96 - 577.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 552-89-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H5NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 151.12 |
InChI Key | CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde |
PubChem CID | 11101 |
ChEBI | CHEBI:66927 |
IUPAC Name | 2-nitrobenzaldehyde |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10645562
|
Thermo Scientific Acros
128400250 |
25 g | Plastic bottle |
51.96
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10544061
|
Thermo Scientific Acros
128401000 |
100 g | Plastic bottle |
145.29
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11934801
|
Thermo Scientific Acros
128405000 |
500 g | Plastic bottle |
577.88
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
552-89-6 | |
151.12 | |
o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde | |
CHEBI:66927 | |
C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-] |
C7H5NO3 | |
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N | |
11101 | |
2-nitrobenzaldehyde |
Specificatie
2-Nitrobenzaldehyde | |
41.0°C to 44.0°C | |
153.0°C (23.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H5NO3 | |
07,243 | |
o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde | |
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-nitrobenzaldehyde | |
11101 | |
151.12 | |
Crystalline Powder, Chunks or Needles |
552-89-6 | |
Yellow | |
>110°C | |
99% min. (GC) | |
O2NC6H4CHO | |
14,6587 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene and ether | |
C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-] | |
151.12 | |
CHEBI:66927 | |
99+% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for s
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-025-3
- 2-Nitrobenzaldehyde
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.